Tisk…
2,4,6-trimethylbenzenesulphinic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR908265-1GEA 18020 CZK
APOSOR908265-1G
2,4,6-trimethylbenzenesulphinic acid 96%
2,4,6-trimethylbenzenesulphinic acid
Vzorec: C₉H₁₂O₂S
MW: 184,255 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03940230
CAS číslo: 59057-35-1