Tisk…
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR908338-5GEA 22580 CZK
APOSOR908338-5G APOSOR908338-1G
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate
Vzorec: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188,267 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08729296
CAS číslo: 196200-04-1