Tisk…
4-(propoxymethyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR908461-1GEA 12870 CZK
APOSOR908461-1G
4-(propoxymethyl)phenylboronic acid 95%
4-(propoxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,035 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14687314
CAS číslo: 160061-48-3