Tisk…
(3-Formyloxyphenyl)boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR908506-1GEA 3110 CZK
APOSOR908506-1G APOSOR908506-5G
(3-Formyloxyphenyl)boronic acid 95%
(3-Formyloxyphenyl)boronic acid
Vzorec: C₇H₇BO₄
MW: 165,939 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659866
CAS číslo: 1309981-04-1