Tisk…
2-Ethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR909508-5GEA 27150 CZK
APOSOR909508-5G APOSOR909508-250MG APOSOR909508-1G
2-Ethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2-Ethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11603418
CAS číslo: 1082930-33-3