2-Methoxy-4-pyrrolidinopyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR909525-5GEA
18450
CZK
APOSOR909525-5G
APOSOR909525-1G
2-Methoxy-4-pyrrolidinopyrimidine 97%
2-Methoxy-4-pyrrolidinopyrimidine
Vzorec:
C₉H₁₃N₃O MW: 179,219 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22383693 CAS číslo: 1393442-30-2 |