Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR909642-1GEA
2820
CZK
APOSOR909642-1G
APOSOR909642-5G
Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Oxazolo[4,5-b]pyridine
Vzorec:
C₆H₄N₂O MW: 120,109 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13175183 CAS číslo: 273-97-2 |