Tisk…
3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR909649-5GEA 18450 CZK
APOSOR909649-5G APOSOR909649-1G
3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea 97%
3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea
Vzorec: C₆H₉ClN₂O₂
MW: 176,601 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06347921
CAS číslo: 771499-64-0