Tisk…
4-Bromo-1,5-dimethylimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR910018-1GEA 17690 CZK
APOSOR910018-1G
4-Bromo-1,5-dimethylimidazole 95%
4-Bromo-1,5-dimethylimidazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂
MW: 175,026 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033089
CAS číslo: 158585-81-0