6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR910248-25GEA
18450
CZK
APOSOR910248-25G
APOSOR910248-5G
APOSOR910248-1G
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole
Vzorec:
C₁₁H₁₄N₂O MW: 190,242 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19237196 CAS číslo: 1311197-84-8 |