Tisk…
2-Piperidinothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR910251-5GEA 18450 CZK
APOSOR910251-5G APOSOR910251-1G
2-Piperidinothiazole 98%
2-Piperidinothiazole
Vzorec: C₈H₁₂N₂S
MW: 168,259 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234458
CAS číslo: 4175-70-6