Tisk…
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR910315-1GEA 7670 CZK
APOSOR910315-1G
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)benzonitrile 98%
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₁N₃
MW: 197,236 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12134526
CAS číslo: 1155066-35-5