3-(5-Hydroxy-3-methylpyrazol-1-yl)propanenitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR910325-1GEA
9130
CZK
APOSOR910325-1G
3-(5-Hydroxy-3-methylpyrazol-1-yl)propanenitrile 98%
3-(5-Hydroxy-3-methylpyrazol-1-yl)propanenitrile
Vzorec:
C₇H₉N₃O MW: 151,166 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00634617 CAS číslo: 41534-08-1 |