Tisk…
1-Methyl-4-[(E)-2-nitroethenyl]pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR910363-1GEA 6220 CZK
APOSOR910363-1G APOSOR910363-5G
1-Methyl-4-[(E)-2-nitroethenyl]pyrazole 98%
1-Methyl-4-[(E)-2-nitroethenyl]pyrazole
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,139 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16061742
CAS číslo: 3156-58-9