5-Methoxy-1-methyl-1,3-benzodiazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR910453-1GEA
3340
CZK
APOSOR910453-1G
5-Methoxy-1-methyl-1,3-benzodiazole 96%
5-Methoxy-1-methyl-1,3-benzodiazole
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O MW: 162,188 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00962665 CAS číslo: 10394-39-5 |