7-Methoxyoxindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR910474-5GEA
22980
CZK
APOSOR910474-5G
APOSOR910474-1G
7-Methoxyoxindole 98%
7-Methoxyoxindole
Vzorec:
C₉H₉NO₂ MW: 163,173 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179611 CAS číslo: 7699-20-9 |