Tisk…
1-Isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR910560-1GEA 4770 CZK
APOSOR910560-1G APOSOR910560-5G APOSOR910560-10G
1-Isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Isopropyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,252 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20882008
CAS číslo: 1368465-84-2