1-Methanesulphonylindoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR910577-5GEA
28570
CZK
APOSOR910577-5G
APOSOR910577-1G
1-Methanesulphonylindoline 98%
1-Methanesulphonylindoline
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂S MW: 197,254 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01213175 CAS číslo: 5825-63-8 |