Tisk…
6-Cyanogramine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR910600-5GEA 23810 CZK
APOSOR910600-5G APOSOR910600-1G
6-Cyanogramine 98%
6-Cyanogramine
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,252 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11112020
CAS číslo: 379234-99-8