Tisk…
4-Cyanogramine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR910602-5GEA 24630 CZK
APOSOR910602-5G APOSOR910602-1G
4-Cyanogramine 95%
4-Cyanogramine
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃
MW: 199,252 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11112015
CAS číslo: 105907-63-9