Tisk…
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR911077-1GEA 4770 CZK
APOSOR911077-1G APOSOR911077-5G
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O₂
MW: 195,218 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11118020
CAS číslo: 26820-68-8