N-Ethylthiophene-3-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR911202-5GEA
18450
CZK
APOSOR911202-5G
APOSOR911202-1G
N-Ethylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Ethylthiophene-3-carboxamide
Vzorec:
C₇H₉NOS MW: 155,217 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18819336 CAS číslo: 150079-41-7 |