3-Chloro-1H-quinolin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR911269-1GEA
15340
CZK
APOSOR911269-1G
3-Chloro-1H-quinolin-2-one 95%
3-Chloro-1H-quinolin-2-one
Vzorec:
C₉H₆ClNO MW: 179,603 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08705671 CAS číslo: 939-17-3 |