4-Chloro-3-(cyclopropylmethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR912358-1GEA
18020
CZK
APOSOR912358-1G
4-Chloro-3-(cyclopropylmethoxy)aniline 95%
4-Chloro-3-(cyclopropylmethoxy)aniline
Vzorec:
C₁₀H₁₂ClNO MW: 197,661 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19625029 CAS číslo: 1265236-35-8 |