Tisk…
(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR912689-5GEA 19870 CZK
APOSOR912689-5G APOSOR912689-250MG APOSOR912689-1G
(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone 96%
(S)-5-(Bromomethyl)-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₅H₈BrNO
MW: 178,027 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632456
CAS číslo: 72479-05-1