Tisk…
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR912710-250MGEA 4770 CZK
APOSOR912710-250MG APOSOR912710-1G
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one 95%
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one
Vzorec: C₈H₁₆N₂O
MW: 156,225 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861209
CAS číslo: 206434-45-9