5-tert-Butylthiophene-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR912989-250MGEA
9960
CZK
APOSOR912989-250MG
APOSOR912989-1G
5-tert-Butylthiophene-2-carbonitrile 95%
5-tert-Butylthiophene-2-carbonitrile
Vzorec:
C₉H₁₁NS MW: 165,255 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04110933 CAS číslo: 685120-66-5 |