6-Methoxyindoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR913236-1GEA
5630
CZK
APOSOR913236-1G
APOSOR913236-5G
6-Methoxyindoline 98%
6-Methoxyindoline
Vzorec:
C₉H₁₁NO MW: 149,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07371636 CAS číslo: 7556-47-0 |