Tisk…
N-Methyl-N-[3-(piperidin-1-ylmethyl)benzyl]amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR9135-1GEA 11580 CZK
APOSOR9135-1G
N-Methyl-N-[3-(piperidin-1-ylmethyl)benzyl]amine 97%
N-Methyl-N-[3-(piperidin-1-ylmethyl)benzyl]amine
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂
MW: 218,338 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060527
CAS číslo: 868755-58-2