(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR913669-250MGEA
10350
CZK
APOSOR913669-250MG
APOSOR913669-1G
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol
Vzorec:
C₉H₁₂ClNO MW: 185,651 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07784070 CAS číslo: 1213362-28-7 |