(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR913884-1GEA
12440
CZK
APOSOR913884-1G
APOSOR913884-250MG
(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide
Vzorec:
C₅H₁₃NOS MW: 135,228 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11707201 CAS číslo: 861821-90-1 |