Tisk…
5-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR914310-100MGEA 5820 CZK
APOSOR914310-100MG APOSOR914310-1G APOSOR914310-250MG
5-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
5-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Vzorec: C₉H₉NO₃
MW: 179,173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11878410
CAS číslo: 1058704-50-9