Tisk…
N,N-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR914486-5GEA 15840 CZK
APOSOR914486-5G APOSOR914486-1G
N,N-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
N,N-Dimethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,243 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00514037
CAS číslo: 14417-01-7