2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR916221-5GEA
12440
CZK
APOSOR916221-5G
APOSOR916221-10G
APOSOR916221-1G
2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(3-nitrophenyl)propanenitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190,199 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11036617 CAS číslo: 915394-28-4 |