Tisk…
(R)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR916267-1GEA 11410 CZK
APOSOR916267-1G
(R)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
(R)-2-Methylbutane-2-sulphinamide
Vzorec: C₅H₁₃NOS
MW: 135,228 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11707200
CAS číslo: 446021-71-2