6-Ethyl-2-naphthalenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR916439-1GEA
4930
CZK
APOSOR916439-1G
6-Ethyl-2-naphthalenol 95%
6-Ethyl-2-naphthalenol
Vzorec:
C₁₂H₁₂O MW: 172,223 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368645 CAS číslo: 1999-64-0 |