(3,5-Dichloropyridin-4-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR916476-1GEA
20500
CZK
APOSOR916476-1G
(3,5-Dichloropyridin-4-yl)methanamine 95%
(3,5-Dichloropyridin-4-yl)methanamine
Vzorec:
C₆H₆Cl₂N₂ MW: 177,031 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18254248 CAS číslo: 418795-04-7 |