Tisk…
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR916631-250MGEA 5390 CZK
APOSOR916631-250MG APOSOR916631-1G
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde 95%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₃NOS
MW: 195,281 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06803374
CAS číslo: 893745-81-8