Tisk…
3,4-Dibromobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR917118-1GEA 2240 CZK
APOSOR917118-1G APOSOR917118-10G APOSOR917118-5G
3,4-Dibromobenzoic acid 97%
3,4-Dibromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,913 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094403
CAS číslo: 619-03-4