Tisk…
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR917333-100MGEA 12270 CZK
APOSOR917333-100MG APOSOR917333-250MG
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-amine 95%
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-amine
Vzorec: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07778343
CAS číslo: 185122-75-2
UN: 3259
ADR: 8,II