6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR917539-1GEA
5690
CZK
APOSOR917539-1G
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
6-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec:
C₇H₇N₃ MW: 133,151 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08234559 CAS číslo: 885269-66-9 |