Tisk…
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR918033-1GEA 11910 CZK
APOSOR918033-1G APOSOR918033-250MG
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₉N₃·2ClH
MW: 220,099 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04448842
CAS číslo: 452967-56-5