Tisk…
4-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR918189-250MGEA 2700 CZK
APOSOR918189-250MG APOSOR918189-1G
4-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
4-tert-Butyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₂N₂
MW: 124,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847492
CAS číslo: 105285-21-0