1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR918402-5GEA
20110
CZK
APOSOR918402-5G
APOSOR918402-1G
APOSOR918402-250MG
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethanone 98%
1-(2-Amino-5-chlorophenyl)ethanone
Vzorec:
C₈H₈ClNO MW: 169,608 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07434611 CAS číslo: 1685-19-4 |