5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-2(3H)-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR919134-250MGEA
5290
CZK
APOSOR919134-250MG
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-2(3H)-one 95+%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-2(3H)-one
Vzorec:
C₇H₅BrN₂O MW: 213,031 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11848386 CAS číslo: 1217002-90-8 |