3-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR920300-5GEA
16370
CZK
APOSOR920300-5G
APOSOR920300-1G
3-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
3-Sec-butoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178,228 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08691916 CAS číslo: 915924-09-3 |