Tisk…
3-Chloro-5-nitrophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR930959-5GEA 18450 CZK
APOSOR930959-5G APOSOR930959-1G
3-Chloro-5-nitrophenol 95%
3-Chloro-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,554 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15976952
CAS číslo: 618-63-3
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III