Tisk…
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSPC7538-1GEA 2410 CZK
APOSPC7538-1G APOSPC7538-5G
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Bod tání: 213…215 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08458473
CAS číslo: 851335-07-4