Tisk…
L-(-)-Fucose
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSBI3933-25GEA 7280 CZK
APOSBI3933-25G APOSBI3933-10G APOSBI3933-100G
L-(-)-Fucose
L(-)-Fucose
Vzorec: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069812
CAS číslo: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7