Tisk…
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSBI5849-1GEA 0 CZK
APOSBI5849-1G APOSBI5849-5G
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥98%
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Enzyme test reagent.
  • Assay (by titration) 98+%
  • Water (by Karl Fischer) < 3.0%
Vzorec: C₆H₃Cl₂NaO₄S
MW: 265,05 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009798
CAS číslo: 54970-72-8